Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p24 gag Protein Código de producto.: 15969848
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p24 gag Protein
Código de producto. p-7150114
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15969848
Marca: enQuireBio™ QP12257100ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p24 gag was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-1 p24 gag Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia slyn tvatlycvhq rieikdtkea ldkikeeqnk skkkaqqaaa dtghssqvsq nypivqniqg qmvhqaispr tlnawvkvve ekafspevip mfsalsegat pqdlntmlnt vgghqaamqm lketineeaa ewdrvhpvha gpiapgqmre prgsdiagtt stlqeqigwm tnnppipvge iykrwiilgl nkivrmyspt sildirqgpk epfrdyvdrf yktlraeqas qevknwmtet llvqnanpdc ktilkalgpa atleemmtac qgvggpghka rvlaeamsqv tnsatimmqr gnfrnqrkiv kcfncgkegh iarncraprk kgcwkcgkeg hqmkdcterq anflgk
Tampón 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8 and 10mM b-mercaptoethanol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p24 gag Protein >