Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 nef, Clade B Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | HIV-1 nef, Clade B Protein |
Cantidad | 2 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HIV |
Especie | E. coli |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Tampón | Lyophilized with 10% glycerol. |
Grado de pureza o calidad | Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 nef, Clade B Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido