Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyProtein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyProtein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
STNPKPQRKT KRNTNRRPQD VKFPGGGQIV GGVYLLPRRG PRLGVRATRK ASERSQPRGR RQPIPKARRP EGRAWAQPGY PWPLYGNEGL GWAGWLLSPR GSRPSWGPTD PRRRSRNLGK VIDTLTCGFA DLMGYIPLVG APLGGAARAL AHGVRVLEDG VNYATGNLPG CSFSIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Hepatitis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |