Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyProtein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9739-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyProtein
Research Use Only
Partial (see sequence information for more details).
Hepatitis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
10 μg
Not determined.
Recombinant Protein
Yeast
STNPKPQRKT KRNTNRRPQD VKFPGGGQIV GGVYLLPRRG PRLGVRATRK ASERSQPRGR RQPIPKARRP EGRAWAQPGY PWPLYGNEGL GWAGWLLSPR GSRPSWGPTD PRRRSRNLGK VIDTLTCGFA DLMGYIPLVG APLGGAARAL AHGVRVLEDG VNYATGNLPG CSFSIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.