Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV core Protein Código de producto.: 15929468
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV core Protein
Código de producto. 15929468
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15929468
Marca: enQuireBio™ QP12130100ug
A cDNA sequence encoding the HBV core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hepatitis B HBV core Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis B
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 25mM Tris-HCl pH 8.0, 1.5 mM EDTA, 1.5mM Urea and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad HBV Core protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (Coomassie staining).
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV core Protein >