Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001166345.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100379568 |
Nombre | IFNG / Interferon Gamma Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16026611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16046611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16036611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001166345.1 | |
IFNG / Interferon Gamma Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Guinea Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100379568 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSRFTNEIRI LKNYFNADNS DVGDNGTLFV GILKNCQEES ERKIFQSQIV SFYFKLFEKH FTDNQTVQNS MNTIKEQIIT KFFKDNSSNK VQAFKNLIQI SVNDEHVQRQ AIIELKKVID DLSPNQRKRR RTQMLFQSRR ASK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |