Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8811-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001166345.1
IFNG / Interferon Gamma Protein
Research Use Only
IFNG
Recombinant Protein
E. coli
QSRFTNEIRI LKNYFNADNS DVGDNGTLFV GILKNCQEES ERKIFQSQIV SFYFKLFEKH FTDNQTVQNS MNTIKEQIIT KFFKDNSSNK VQAFKNLIQI SVNDEHVQRQ AIIELKKVID DLSPNQRKRR RTQMLFQSRR ASK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100379568
500 μg
Not determined.
Full Length
Guinea Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol