Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | Latent membrane protein 1 |
Cantidad | 50 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | LMP1 |
Longitud de la proteína | Cytoplasmic Domain |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Epstein-Barr |
Especie | Yeast |
Etiqueta de proteína | His |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido