Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Latent membrane protein 1 |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | LMP1 |
| Longitud de la proteína | Cytoplasmic Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Epstein-Barr |
| Especie | Yeast |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |