Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1 Código de producto.: 16007100
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
Código de producto. 16007100
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16007100
Marca: enQuireBio™ QP7024ye1mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain Raji) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Latent membrane protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LMP1
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Epstein-Barr
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia YYHGQRHSDE HHHDDSLPHP QQATDDSSNQ SDSNSNEGRH LLLVSGAGDG PPLCSQNLGA PGGGPNNGPQ DPDNTDDNGP QDPDNTDDNG PHDPLPQDPD NTDDNGPQDP DNTDDNGPHD PLPHNPSDSA GNDGGPPQLT EEVENKGGDQ GPPLMTDGGG GHSHDSGHDG IDPHLPTLLL GTSGSGGDDD DPHGPVQLSY YD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1 >