Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein GP350 Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Envelope glycoprotein GP350, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | YP_401667.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3783713 |
Nombre | Envelope glycoprotein GP350 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16008380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
YP_401667.1 | |
Envelope glycoprotein GP350 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Epstein-Barr | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3783713 | |
Research Use Only | |
BLLF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEAALLVCQY TIQSLIHLTG EDPGFFNVEI PEFPFYPTCN VCTADVNVTI NFDVGGKKHQ LDLDFGQLTP HTKAVYQPRG AFGGSENATN LFLLELLGAG ELALTMRSKK LPINVTTGEE QQVSLESVDV YFQDVFGTMW CHHAEMQNPV YLIPETVPYI KWDNCNSTNI TAVVRAQGLD VTLPLSLPTS AQDSNFSVKT EMLGNEIDIE CIMEDGEISQ VLPGDNKFNI TCSGYESHVP SGGILTSTSP VATPIPGTGY AYSLRLTPRP VSRFLGNNSI LYVFYSGNGP KASGGDYCIQ SNIVFSDEIP ASQDMPTNTT DITYVGDNAT YSVPMVTSED ANSPNVTVTA FWAWPNNTET DFKCKWTLTS GTPSGCENIS GAFASNRTFD ITVSGLGTAP KTLIITRTAT NATTTTHKVI FSKAPESTTT SPTLNTTGFA DPNTTTGLPS STHVPTNLTA PASTGPTVST ADVTSPTPAG TTSGASPVTP SPS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |