Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein GP350 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | YP_401667.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3783713 |
| Nombre | Envelope glycoprotein GP350 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | BLLF1 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Epstein-Barr |
| Mostrar más |