Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Universal stress protein F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7202-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_415894.4 | |
Universal stress protein 1 | |
Research Use Only | |
uspF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNRTILVPID ISDSELTQRV ISHVEEEAKI DDAEVHFLTV IPSLPYYASL GLAYSAELPA MDDLKAEAKS QLEEIIKKFK LPTDRVHVHV EEGSPKDRIL ELAKKIPAHM IIIASHRPDI TTYLLGSNAA AVVRHAECSV LVVR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
945948 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1 > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido