Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli TRXR Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | TRXR Protein |
Cantidad | 5 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity is 4-5 units/ml, and was measured in a coupled assay with DTNB and NADPH. The amount of TNB generated by NADPH was measured in absorbance at 412 nm. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | E. coli |
Especie | E. coli |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Secuencia | MGTTKHSKLL ILGSGPAGYT AAVYAARANL QPVLITGMEK GGQLTTTTEV ENWPGDPNDL TGPLLMERMH EHATKFETEI IFDHINKVDL QNRPFRLNGD NGEYTCDALI IATGASARYL GLPSEEAFKG RGVSACATCD GFFYRNQKVA VIGGGNTAVE EALYLSNIAS EVHLIHRRDG FRAEKILIKR LMDKVENGNI ILHTNRTLEE VTGDQMGVTG VRLRDTQNSD NIESLDVAGL FVAIGHSPNT AIFEGQLELE NGYIKVQSGI HGNATQTSIP GVFAAGDVMD HIYRQAITSA GTGCMAALDA ERYLDGLADA K |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. Coli TRXR Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido