Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Trigger factor Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC) Trigger factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7443-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
WP_001198386.1 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Trigger factor Protein | |
Research Use Only | |
tig | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVSVETTQG LGRRVTITIA ADSIETAVKS ELVNVAKKVR IDGFRKGKVP MNIVAQRYGA SVRQDVLGDL MSRNFIDAII KEKINPAGAP TYVPGEYKLG EDFTYSVEFE VYPEVELQGL EAIEVEKPIV EVTDADVDGM LDTLRKQQAT WKEKDGAVEA EDRVTIDFTG SVDGEEFEGG KASDFVLAMG QGRMIPGFED GIKGHKAGEE FTIDVTFPEE YHAENLKGKA AKFAINLKKV EERELPELTA EFIKRFGVED GSVEGLRAEV RKNMERELKS AIRNRVKSQA IEGLVKANDI DVPAALIDSE IDVLRRQAAQ RFGGNEKQAL ELPRELFEEQ AKRRVVVGLL LGEVIRTNEL KADEERVKGL IEEMASAYED PKEVIEFYSK NKELMDNMRN VALEEQAVEA VLAKAKVTEK ETTFNELMNQ QA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Trigger factor Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido