Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Trigger factor Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC) Trigger factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7443-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018880
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_001198386.1
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Trigger factor Protein
Research Use Only
tig
Recombinant Protein
E. coli
MQVSVETTQG LGRRVTITIA ADSIETAVKS ELVNVAKKVR IDGFRKGKVP MNIVAQRYGA SVRQDVLGDL MSRNFIDAII KEKINPAGAP TYVPGEYKLG EDFTYSVEFE VYPEVELQGL EAIEVEKPIV EVTDADVDGM LDTLRKQQAT WKEKDGAVEA EDRVTIDFTG SVDGEEFEGG KASDFVLAMG QGRMIPGFED GIKGHKAGEE FTIDVTFPEE YHAENLKGKA AKFAINLKKV EERELPELTA EFIKRFGVED GSVEGLRAEV RKNMERELKS AIRNRVKSQA IEGLVKANDI DVPAALIDSE IDVLRRQAAQ RFGGNEKQAL ELPRELFEEQ AKRRVVVGLL LGEVIRTNEL KADEERVKGL IEEMASAYED PKEVIEFYSK NKELMDNMRN VALEEQAVEA VLAKAKVTEK ETTFNELMNQ QA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Trigger factor Protein > 200μg