Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Transcription termination factor Rho Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Transcription termination factor Rho, was expressed in the hosts and tags indicated.
418.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_418230.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 948297 |
Nombre | Transcription termination factor Rho Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16006911
|
enQuireBio™
QP8868-ec-10ug |
10 μg |
418.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046911
|
enQuireBio™
QP8868-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16096901
|
enQuireBio™
QP8868-ec-100ug |
100 μg | N/A | ||||||
16026911
|
enQuireBio™
QP8868-ec-200ug |
200 μg |
1670.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036911
|
enQuireBio™
QP8868-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16016911
|
enQuireBio™
QP8868-ec-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_418230.1 | |
Transcription termination factor Rho Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
948297 | |
Research Use Only | |
rho | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNLTELKNTP VSELITLGEN MGLENLARMR KQDIIFAILK QHAKSGEDIF GDGVLEILQD GFGFLRSADS SYLAGPDDIY VSPSQIRRFN LRTGDTISGK IRPPKEGERY FALLKVNEVN FDKPENARNK ILFENLTPLH ANSRLRMERG NGSTEDLTAR VLDLASPIGR GQRGLIVAPP KAGKTMLLQN IAQSIAYNHP DCVLMVLLID ERPEEVTEMQ RLVKGEVVAS TFDEPASRHV QVAEMVIEKA KRLVEHKKDV IILLDSITRL ARAYNTVVPA SGKVLTGGVD ANALHRPKRF FGAARNVEEG GSLTIIATAL IDTGSKMDEV IYEEFKGTGN MELHLSRKIA EKRVFPAIDY NRSGTRKEEL LTTQEELQKM WILRKIIHPM GEIDAMEFLI NKLAMTKTND DFFEMMKRS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Transcription termination factor Rho Protein