Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thioredoxin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Thioredoxin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_417077.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947062 |
Nombre | Thioredoxin-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027030
|
enQuireBio™
QP7012-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047030
|
enQuireBio™
QP7012-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037030
|
enQuireBio™
QP7012-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057030
|
enQuireBio™
QP7012-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067030
|
enQuireBio™
QP7012-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077030
|
enQuireBio™
QP7012-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_417077.1 | |
Thioredoxin-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947062 | |
Research Use Only | |
trxC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNTVCTHCQA INRIPDDRIE DAAKCGRCGH DLFDGEVINA TGETLDKLLK DDLPVVIDFW APWCGPCRNF APIFEDVAQE RSGKVRFVKV NTEAERELSS RFGIRSIPTI MIFKNGQVVD MLNGAVPKAP FDSWLNESL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |