Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thioredoxin-2 Protein Código de producto.: 16057030
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thioredoxin-2 Protein
Código de producto. 16057030
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16057030
Marca: enQuireBio™ QP7012ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Thioredoxin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417077.1
ID de gen (Entrez) 947062
Nombre Thioredoxin-2 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen trxC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNTVCTHCQA INRIPDDRIE DAAKCGRCGH DLFDGEVINA TGETLDKLLK DDLPVVIDFW APWCGPCRNF APIFEDVAQE RSGKVRFVKV NTEAERELSS RFGIRSIPTI MIFKNGQVVD MLNGAVPKAP FDSWLNESL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thioredoxin-2 Protein >