Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Periplasmic serine endoprotease DegP Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Periplasmic serine endoprotease DegP, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_414703.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947139 |
Nombre | Periplasmic serine endoprotease DegP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047010
|
enQuireBio™
QP7007-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067010
|
enQuireBio™
QP7007-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057010
|
enQuireBio™
QP7007-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077010
|
enQuireBio™
QP7007-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087010
|
enQuireBio™
QP7007-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097010
|
enQuireBio™
QP7007-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_414703.1 | |
Periplasmic serine endoprotease DegP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947139 | |
Research Use Only | |
degP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AETSSATTAQ QMPSLAPMLE KVMPSVVSIN VEGSTTVNTP RMPRNFQQFF GDDSPFCQEG SPFQSSPFCQ GGQGGNGGGQ QQKFMALGSG VIIDADKGYV VTNNHVVDNA TVIKVQLSDG RKFDAKMVGK DPRSDIALIQ IQNPKNLTAI KMADSDALRV GDYTVAIGNP FGLGETVTSG IVSALGRSGL NAENYENFIQ TDAAINRGNS GGALVNLNGE LIGINTAILA PDGGNIGIGF AIPSNMVKNL TSQMVEYGQV KRGELGIMGT ELNSELAKAM KVDAQRGAFV SQVLPNSSAA KAGIKAGDVI TSLNGKPISS FAALRAQVGT MPVGSKLTLG LLRDGKQVNV NLELQQSSQN QVDSSSIFNG IEGAEMSNKG KDQGVVVNNV KTGTPAAQIG LKKGDVIIGA NQQAVKNIAE LRKVLDSKPS VLALNIQRGD STIYLLMQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |