Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Periplasmic serine endoprotease DegP Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Periplasmic serine endoprotease DegP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7007-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_414703.1
Periplasmic serine endoprotease DegP Protein
Research Use Only
degP
Recombinant Protein
E. coli
AETSSATTAQ QMPSLAPMLE KVMPSVVSIN VEGSTTVNTP RMPRNFQQFF GDDSPFCQEG SPFQSSPFCQ GGQGGNGGGQ QQKFMALGSG VIIDADKGYV VTNNHVVDNA TVIKVQLSDG RKFDAKMVGK DPRSDIALIQ IQNPKNLTAI KMADSDALRV GDYTVAIGNP FGLGETVTSG IVSALGRSGL NAENYENFIQ TDAAINRGNS GGALVNLNGE LIGINTAILA PDGGNIGIGF AIPSNMVKNL TSQMVEYGQV KRGELGIMGT ELNSELAKAM KVDAQRGAFV SQVLPNSSAA KAGIKAGDVI TSLNGKPISS FAALRAQVGT MPVGSKLTLG LLRDGKQVNV NLELQQSSQN QVDSSSIFNG IEGAEMSNKG KDQGVVVNNV KTGTPAAQIG LKKGDVIIGA NQQAVKNIAE LRKVLDSKPS VLALNIQRGD STIYLLMQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947139
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol