Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein Código de producto.: 16027350
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
Código de producto. 16027350
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16027350
Marca: enQuireBio™ QP7087ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_415372.1
ID de gen (Entrez) 945483
Nombre Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen nfsA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MTPTIELICG HRSIRHFTDE PISEAQREAI INSARATSSS SFLQCSSIIR ITDKALREEL VTLTGGQKHV AQAAEFWVFC ADFNRHLQIC PDAQLGLAEQ LLLGVVDTAM MAQNALIAAE SLGLGGVYIG GLRNNIEAVT KLLKLPQHVL PLFGLCLGWP ADNPDLKPRL PASILVHENS YQPLDKGALA QYDEQLAEYY LTRGSNNRRD TWSDHIRRTI IKESRPFILD YLHKQGWATR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein >