Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LptC Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LptC, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000030537.1 |
---|---|
Nombre | LptC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | lptC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028270
|
enQuireBio™
QP7332-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068270
|
enQuireBio™
QP7332-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038270
|
enQuireBio™
QP7332-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058270
|
enQuireBio™
QP7332-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078270
|
enQuireBio™
QP7332-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048270
|
enQuireBio™
QP7332-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000030537.1 | |
Research Use Only | |
lptC | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSKARRWVII VLSLAVLVMI GINMAEKDDT AQVVVNNNDP TYKSEHTDTL VYNPEGALSY RLIAQHVEYY SDQAVSWFTQ PVLTTFDKDK IPTWSVKADK AKLTNDRMLY LYGHVEVNAL VPDSQLRRIT TDNAQINLVT QDVTSEDLVT LYGTTFNSSG LKMRGNLRSK NAELIEKVRT SYEIQNKQTQ P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
LptC Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |