Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LptC Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LptC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7332-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038270
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000030537.1
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
LptC Protein
Research Use Only
lptC
Recombinant Protein
Yeast
MSKARRWVII VLSLAVLVMI GINMAEKDDT AQVVVNNNDP TYKSEHTDTL VYNPEGALSY RLIAQHVEYY SDQAVSWFTQ PVLTTFDKDK IPTWSVKADK AKLTNDRMLY LYGHVEVNAL VPDSQLRRIT TDNAQINLVT QDVTSEDLVT LYGTTFNSSG LKMRGNLRSK NAELIEKVRT SYEIQNKQTQ P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.