Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli L-lactate dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O9:H4 (strain HS) L-lactate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000586962.1 |
---|---|
Nombre | L-lactate dehydrogenase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | lldD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008860
|
enQuireBio™
QP7434-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028860
|
enQuireBio™
QP7434-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018860
|
enQuireBio™
QP7434-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038860
|
enQuireBio™
QP7434-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048860
|
enQuireBio™
QP7434-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058860
|
enQuireBio™
QP7434-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000586962.1 | |
Research Use Only | |
lldD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIISAASDYR AAAQRILPPF LFHYMDGGAY SEYTLRRNVE DLSEVALRQR ILKNMSDLSL ETTLFNEKLS MPVALAPVGL CGMYARRGEV QAAKAADAHG IPFTLSTVSV CPIEEVAPAI KRPMWFQLYV LRDRGFMRNA LERAKAAGCS TLVFTVDMPT PGARYRDAHS GMSGPNAAMR RYLQAVTHPQ WAWDVGLNGR PHDLGNISAY LGKPTGLEDY IGWLGNNFDP SISWKDLEWI RDFWDGPMVI KGILDPEDAR DAVRFGADGI VVSNHGGRQL DGVLSSARAL PAIADAVKGD IAILADSGIR NGLDVVRMIA LGADTVLLGR AFLYALATAG QAGVANLLNL IEKEMKVAMT LTGAKSISEI TQDSLVQGLG KELPAALAPM AKGNAA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
L-lactate dehydrogenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |