Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli L-lactate dehydrogenase Protein
Código de producto. 16048860
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16048860
Marca: enQuireBio™ QP7434ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O9:H4 (strain HS) L-lactate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000586962.1
Nombre L-lactate dehydrogenase Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen lldD
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MIISAASDYR AAAQRILPPF LFHYMDGGAY SEYTLRRNVE DLSEVALRQR ILKNMSDLSL ETTLFNEKLS MPVALAPVGL CGMYARRGEV QAAKAADAHG IPFTLSTVSV CPIEEVAPAI KRPMWFQLYV LRDRGFMRNA LERAKAAGCS TLVFTVDMPT PGARYRDAHS GMSGPNAAMR RYLQAVTHPQ WAWDVGLNGR PHDLGNISAY LGKPTGLEDY IGWLGNNFDP SISWKDLEWI RDFWDGPMVI KGILDPEDAR DAVRFGADGI VVSNHGGRQL DGVLSSARAL PAIADAVKGD IAILADSGIR NGLDVVRMIA LGADTVLLGR AFLYALATAG QAGVANLLNL IEKEMKVAMT LTGAKSISEI TQDSLVQGLG KELPAALAPM AKGNAA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.