Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Inositol-1-monophosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Inositol-1-monophosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8609-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025551
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_417028.1
Inositol-1-monophosphatase Protein
Research Use Only
ssyA
Recombinant Protein
E. coli
MHPMLNIAVR AARKAGNLIA KNYETPDAVE ASQKGSNDFV TNVDKAAEAV IIDTIRKSYP QHTIITEESG ELEGTDQDVQ WVIDPLDGTT NFIKRLPHFA VSIAVRIKGR TEVAVVYDPM RNELFTATRG QGAQLNGYRL RGSTARDLDG TILATGFPFK AKQYATTYIN IVGKLFNECA DFRRTGSAAL DLAYVAAGRV DGFFEIGLRP WDFAAGELLV REAGGIVSDF TGGHNYMLTG NIVAGNPRVV KAMLANMRDE LSDALKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947285
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Inositol-1-monophosphatase Protein > 200μg