Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutamate decarboxylase alpha Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glutamate decarboxylase alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6947-200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_417974.1 | |
Glutamate decarboxylase alpha Protein | |
Research Use Only | |
gadA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDQKLLTDFR SELLDSRFGA KAISTIAESK RFPLHEMRDD VAFQIINDEL YLDGNARQNL ATFCQTWDDE NVHKLMDLSI NKNWIDKEEY PQSAAIDLRC VNMVADLWHA PAPKNGQAVG TNTIGSSEAC MLGGMAMKWR WRKRMEAAGK PTDKPNLVCG PVQICWHKFA RYWDVELREI PMRPGQLFMD PKRMIEACDE NTIGVVPTFG VTYTGNYEFP QPLHDALDKF QADTGIDIDM HIDAASGGFL APFVAPDIVW DFRLPRVKSI SASGHKFGLA PLGCGWVIWR DEEALPQELV FNVDYLGGQI GTFAINFSRP AGQVIAQYYE FLRLGREGYT KVQNASYQVA AYLADEIAKL GPYEFICTGR PDEGIPAVCF KLKDGEDPGY TLYDLSERLR LRGWQVPAFT LGGEATDIVV MRIMCRRGFE MDFAELLLED YKASLKYLSD HPKLQGIAQQ NSFKHT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
948027 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutamate decarboxylase alpha Protein > 200μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido