Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutamate--cysteine ligase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glutamate--cysteine ligase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_417173.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 944881 |
Nombre | Glutamate--cysteine ligase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028600
|
enQuireBio™
QP7387-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048600
|
enQuireBio™
QP7387-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038600
|
enQuireBio™
QP7387-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058600
|
enQuireBio™
QP7387-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068600
|
enQuireBio™
QP7387-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078600
|
enQuireBio™
QP7387-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_417173.1 | |
Glutamate--cysteine ligase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
944881 | |
Research Use Only | |
gshA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIPDVSQALA WLEKHPQALK GIQRGLERET LRVNADGTLA TTGHPEALGS ALTHKWITTD FAEALLEFIT PVDGDIEHML TFMRDLHRYT ARNMGDERMW PLSMPCYIAE GQDIELAQYG TSNTGRFKTL YREGLKNRYG ALMQTISGVH YNFSLPMAFW QAKCGDISGA DAKEKISAGY FRVIRNYYRF GWVIPYLFGA SPAICSSFLQ GKPTSLPFEK TECGMYYLPY ATSLRLSDLG YTNKSQSNLG ITFNDLYEYV AGLKQAIKTP SEEYAKIGIE KDGKRLQINS NVLQIENELY APIRPKRVTR SGESPSDALL RGGIEYIEVR SLDINPFSPI GVDEQQVRFL DLFMVWCALA DAPEMSSSEL ACTRVNWNRV ILEGRKPGLT LGIGCETAQF PLPQVGKDLF RDLKRVAQTL DSINGGEAYQ KVCDELVACF DNPDLTFSAR ILRSMIDTGI GGTGKAFAEA YRNLLREEPL EILREEDFVA EREASERRQQ EMEAADTEPF AVWLEKHA | |
Greater than 91.2% as determined by SDS-PAGE. |