Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutamate--cysteine ligase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glutamate--cysteine ligase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7387-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_417173.1
Glutamate--cysteine ligase Protein
Research Use Only
gshA
Recombinant Protein
E. coli
MIPDVSQALA WLEKHPQALK GIQRGLERET LRVNADGTLA TTGHPEALGS ALTHKWITTD FAEALLEFIT PVDGDIEHML TFMRDLHRYT ARNMGDERMW PLSMPCYIAE GQDIELAQYG TSNTGRFKTL YREGLKNRYG ALMQTISGVH YNFSLPMAFW QAKCGDISGA DAKEKISAGY FRVIRNYYRF GWVIPYLFGA SPAICSSFLQ GKPTSLPFEK TECGMYYLPY ATSLRLSDLG YTNKSQSNLG ITFNDLYEYV AGLKQAIKTP SEEYAKIGIE KDGKRLQINS NVLQIENELY APIRPKRVTR SGESPSDALL RGGIEYIEVR SLDINPFSPI GVDEQQVRFL DLFMVWCALA DAPEMSSSEL ACTRVNWNRV ILEGRKPGLT LGIGCETAQF PLPQVGKDLF RDLKRVAQTL DSINGGEAYQ KVCDELVACF DNPDLTFSAR ILRSMIDTGI GGTGKAFAEA YRNLLREEPL EILREEDFVA EREASERRQQ EMEAADTEPF AVWLEKHA
Greater than 91.2% as determined by SDS-PAGE.
944881
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol