missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Elongation factor P Protein Código de producto.: 16098150

enQuireBio™ Recombinant E. coli Elongation factor P Protein

Código de producto. p-7154017
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16098150

Marca: enQuireBio™ QP7316ye10ug

Cantidad Precio
1 352.00€ / 10 microgramos
6 328.49€ / 10 microgramos

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas

Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Elongation factor P, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_418571.1
ID de gen (Entrez) 948661
Nombre Elongation factor P Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen efp
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ATYYSNDFRA GLKIMLDGEP YAVEASEFVK PGKGQAFARV KLRRLLTGTR VEKTFKSTDS AEGADVVDMN LTYLYNDGEF WHFMNNETFE QLSADAKAIG DNAKWLLDQA ECIVTLWNGQ PISVTPPNFV ELEIVDTDPG LKGDTAGTGG KPATLSTGAV VKVPLFVQIG EVIKVDTRSG EYVSRVK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Elongation factor P Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado