Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Elongation factor P Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Elongation factor P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7316-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_418571.1
Elongation factor P Protein
Research Use Only
efp
Recombinant Protein
E. coli
ATYYSNDFRA GLKIMLDGEP YAVEASEFVK PGKGQAFARV KLRRLLTGTR VEKTFKSTDS AEGADVVDMN LTYLYNDGEF WHFMNNETFE QLSADAKAIG DNAKWLLDQA ECIVTLWNGQ PISVTPPNFV ELEIVDTDPG LKGDTAGTGG KPATLSTGAV VKVPLFVQIG EVIKVDTRSG EYVSRVK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948661
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Elongation factor P Protein > 50μg