Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein Código de producto.: 16018290
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Código de producto. 16018290
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16018290
Marca: enQuireBio™ QP7335ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 Cyclophilin A / PPIA / CYPA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_312241.1
ID de gen (Entrez) 915930
Nombre Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PPIA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AKGDPHVLLT TSAGNIELEL DKQKAPVSVQ NFVDYVNSGF YNNTTFHRVI PGFMIQGGGF TEQMQQKKPN PPIKNEADNG LRNTRGTIAM ARTADKDSAT SQFFINVADN AFLDHGQRDF GYAVFGKVVK GMDVADKISQ VPTHDVGPYQ NVPSKPVVIL SAKVLP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein >