Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein
Código de producto. 16067830
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) CS6 fimbrial subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000913743.1
Nombre CS6 fimbrial subunit B Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen cssB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GNWQYKSLDV NVNIEQNFIP DIDSAVRIIP VNYDSDPKLN SQLYTVEMTI PAGVSAVKIV PTDSLTSSGQ QIGKLVNVNN PDQNMNYYIR KDSGAGKFMA GQKGSFSVKE NTSYTFSAIY TGGEYPNSGY SSGTYAGHLT VSFYSN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 92.2% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein >