Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Chaperone SurA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Chaperone SurA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7328-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_414595.1
Chaperone SurA Protein
Research Use Only
surA
Recombinant Protein
E. coli
APQVVDKVAA VVNNGVVLES DVDGLMQSVK LNAAQARQQL PDDATLRHQI MERLIMDQII LQMGQKMGVK ISDEQLDQAI ANIAKQNNMT LDQMRSRLAY DGLNYNTYRN QIRKEMIISE VRNNEVRRRI TILPQEVESL AQQVGNQNDA STELNLSHIL IPLPENPTSD QVNEAESQAR AIVDQARNGA DFGKLAIAHS ADQQALNGGQ MGWGRIQELP GIFAQALSTA KKGDIVGPIR SGVGFHILKV NDLRGESKNI SVTEVHARHI LLKPSPIMTD EQARVKLEQI AADIKSGKTT FAAAAKEFSQ DPGSANQGGD LGWATPDIFD PAFRDALTRL NKGQMSAPVH SSFGWHLIEL LDTRNVDKTD AAQKDRAYRM LMNRKFSEEA ASWMQEQRAS AYVKILSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
944812
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Chaperone SurA Protein > 50μg