Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Beta-lactamase CTX-M-1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Beta-lactamase CTX-M-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7160-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16017510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_013188473.1
Beta-lactamase CTX-M-1 Protein
Research Use Only
bla
Recombinant Protein
E. coli
QTADVQQKLA ELERQSGGRL GVALINTADN SQILYRADER FAMCSTSKVM AVAAVLKKSE SEPNLLNQRV EIKKSDLVNY NPIAEKHVDG TMSLAELSAA ALQYSDNVAM NKLISHVGGP ASVTAFARQL GDETFRLDRT EPTLNTAIPG DPRDTTSPRA MAQTLRNLTL GKALGDSQRA QLVTWMKGNT TGAASIQAGL PASWVVGDKT GSGDYGTTND IAVIWPKDRA PLILVTYFTQ PQPKAESRRD VLASAAKIVT NGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13909205
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Beta-lactamase CTX-M-1 Protein > 10μg