Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7047-ye-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057190
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_417884.1
Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase Protein
Research Use Only
glpD
Recombinant Protein
Yeast
METKDLIVIG GGINGAGIAA DAAGRGLSVL MLEAQDLACA TSSASSKLIH GGLRYLEHYE FRLVSEALAE REVLLKMAPH IAFPMRFRLP HRPHLRPAWM IRIGLFMYDH LGKRTSLPGS TGLRFGANSV LKPEIKRGFE YSDCWVDDAR LVLANAQMVV RKGGEVLTRT RATSARRENG LWIVEAEDID TGKKYSWQAR GLVNATGPWV KQFFDDGMHL PSPYGIRLIK GSHIVVPRVH TQKQAYILQN EDKRIVFVIP WMDEFSIIGT TDVEYKGDPK AVKIEESEIN YLLNVYNTHF KKQLSRDDIV WTYSGVRPLC DDESDSPQAI TRDYTLDIHD ENGKAPLLSV FGGKLTTYRK LAEHALEKLT PYYQGIGPAW TKESVLPGGA IEGDRDDYAA RLRRRYPFLT ESLARHYART YGSNSELLLG NAGTVSDLGE DFGHEFYEAE LKYLVDHEWV RRADDALWRR TKQGMWLNAD QQSRVSQWLV EYTQQRLSLA S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947934
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase Protein > 200μg