Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ADK Protein Código de producto.: 16066861
enQuireBio™ Recombinant E. coli ADK Protein
Código de producto. 16066861
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16066861
Marca: enQuireBio™ QP8857ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ADK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_415007.1
ID de gen (Entrez) 945097
Nombre ADK Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen adk
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRIILLGAPG AGKGTQAQFI MEKYGIPQIS TGDMLRAAVK SGSELGKQAK DIMDAGKLVT DELVIALVKE RIAQEDCRNG FLLDGFPRTI PQADAMKEAG INVDYVLEFD VPDELIVDRI VGRRVHAPSG RVYHVKFNPP KVEGKDDVTG EELTTRKDDQ EETVRKRLVE YHQMTAPLIG YYSKEAEAGN TKYAKVDGTK PVAEVRADLE KILG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli ADK Protein >