Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ADK Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ADK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8857-ec-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_415007.1 | |
ADK Protein | |
Research Use Only | |
adk | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRIILLGAPG AGKGTQAQFI MEKYGIPQIS TGDMLRAAVK SGSELGKQAK DIMDAGKLVT DELVIALVKE RIAQEDCRNG FLLDGFPRTI PQADAMKEAG INVDYVLEFD VPDELIVDRI VGRRVHAPSG RVYHVKFNPP KVEGKDDVTG EELTTRKDDQ EETVRKRLVE YHQMTAPLIG YYSKEAEAGN TKYAKVDGTK PVAEVRADLE KILG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
945097 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli ADK Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido