Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli ACKA Protein
A cDNA sequence encoding the ACKA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | ACKA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | E. coli |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995628
|
enQuireBio™
QP10939-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985628
|
enQuireBio™
QP10939-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975628
|
enQuireBio™
QP10939-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
ACKA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
ACKA protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSKLVL VLNCGSSSLK FAIIDAVNGE EYLSGLAECF HLPEARIKWK MDGNKQEAAL GAGAAHSEAL NFIVNTILAQ KPELSAQLTA IGHRIVHGGE KYTSSVVIDE SVIQGIKDAA SFAPLHNPAH LIGIEEALKS FPQLKDKNVA VFDTAFHQTM PEESYLYALP YNLYKEHGIR RYGAHGTSHF YVTQEAAKML NKPVEELNII TCHLGNGGSV SAIRNGKCVD TSMGLTPLEG LVMGTRSGDI DPAIIFHLHD TLGMSVDAIN KLLTKESGLL GLTEVTSDCR YVEDNYATKE DAKRAMDVYC HRLAKYIGAY TALMDGRLDA VVFTGGIGEN AAMVRELSLG KLGVLGFEVD HERNLAARFG KSGFINKEGT RPAVVIPTNE ELVIAQDASR LTA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. Coli ACKA Protein