Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L35 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L35, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3375.00€
Especificaciones
Nombre | 50S ribosomal protein L35 Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | GST |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | E. coli |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015651
|
enQuireBio™
QP8626-EC-100UG |
100 μg |
967.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16035651
|
enQuireBio™
QP8626-EC-1MG |
1 mg |
3375.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16025651
|
enQuireBio™
QP8626-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16045651
|
enQuireBio™
QP8626-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16055651
|
enQuireBio™
QP8626-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16065651
|
enQuireBio™
QP8626-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
50S ribosomal protein L35 Protein | |
GST | |
E. coli | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_416232.3 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VRGAAKRFKK TGKGGFKHKH ANLRHILTKK ATKRKRHLRP KAMVSKGDLG LVIACLPY | |
32367223 | |
rpmI |