Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L35 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L35, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8626-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_416232.3
50S ribosomal protein L35 Protein
Research Use Only
rpmI
Recombinant Protein
E. coli
VRGAAKRFKK TGKGGFKHKH ANLRHILTKK ATKRKRHLRP KAMVSKGDLG LVIACLPY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
32367223
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol