missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S3 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8614-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_417773.1 | |
30S ribosomal protein S3 Protein | |
Research Use Only | |
rpsC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GQKVHPNGIR LGIVKPWNST WFANTKEFAD NLDSDFKVRQ YLTKELAKAS VSRIVIERPA KSIRVTIHTA RPGIVIGKKG EDVEKLRKVV ADIAGVPAQI NIAEVRKPEL DAKLVADSIT SQLERRVMFR RAMKRAVQNA MRLGAKGIKV EVSGRLGGAE IARTEWYREG RVPLHTLRAD IDYNTSEAHT TYGVIGVKVW IFKGEILGGM AAVEQPEKPA AQPKKQQRKG RK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
32441479 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S3 Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido