Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S2 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 2645.00€
Specifica
Número de acceso | NP_414711.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947874 |
Nombre | 30S ribosomal protein S2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16065581
|
enQuireBio™
QP8615-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16005591
|
enQuireBio™
QP8615-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055581
|
enQuireBio™
QP8615-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085581
|
enQuireBio™
QP8615-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16095581
|
enQuireBio™
QP8615-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075581
|
enQuireBio™
QP8615-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifica
NP_414711.1 | |
30S ribosomal protein S2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947874 | |
Research Use Only | |
rpsB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATVSMRDMLK AGVHFGHQTR YWNPKMKPFI FGARNKVHII NLEKTVPMFN EALAELNKIA SRKGKILFVG TKRAASEAVK DAALSCDQFF VNHRWLGGML TNWKTVRQSI KRLKDLETQS QDGTFDKLTK KEALMRTREL EKLENSLGGI KDMGGLPDAL FVIDADHEHI AIKEANNLGI PVFAIVDTNS DPDGVDFVIP GNDDAIRAVT LYLGAVAATV REGRSQDLAS QAEESFVEAE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |