Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S2 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8615-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_414711.1
30S ribosomal protein S2 Protein
Research Use Only
rpsB
Recombinant Protein
E. coli
ATVSMRDMLK AGVHFGHQTR YWNPKMKPFI FGARNKVHII NLEKTVPMFN EALAELNKIA SRKGKILFVG TKRAASEAVK DAALSCDQFF VNHRWLGGML TNWKTVRQSI KRLKDLETQS QDGTFDKLTK KEALMRTREL EKLENSLGGI KDMGGLPDAL FVIDADHEHI AIKEANNLGI PVFAIVDTNS DPDGVDFVIP GNDDAIRAVT LYLGAVAATV REGRSQDLAS QAEESFVEAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947874
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol