Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL4 / Interleukin-4 Protein Código de producto.: 16061700
enQuireBio™ Recombinant Dog IL4 / Interleukin-4 Protein
Código de producto. 16061700
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16061700
Marca: enQuireBio™ QP6222ec50ug
Cantidad Precio
1 437.00€ / 50 microgramos
6 407.98€ / 50 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003159.1
ID de gen (Entrez) 403785
Nombre IL4 / Interleukin-4 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dog
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia HNFNITIKEI IKMLNILTAR NDSCMELTVK DVFTAPKNTS DKEIFCRAAT VLRQIYTHNC SNRYLRGLYR NLSSMANKTC SMNEIKKSTL KDFLERLKVI MQKKYYRH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Dog IL4 / Interleukin-4 Protein >