Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein
A DNA sequence encoding the Canis familiaris (Dog) (Canis lupus familiaris) IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6227-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001003200.1
IL-8 / CXCL8 Protein
Research Use Only
CXCL8
Recombinant Protein
E. coli
AVLSRVSSEL RCQCIKTHST PFHPKYIKEL RVIDSGPHCE NSEIIVKLFN GNEVCLDPKE KWVQKVVQIF LKKAEKQDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403850
500 μg
Not determined.
Full Length
Dog
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein > 500μg