Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Epididymal secretory protein E1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Epididymal secretory protein E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Epididymal secretory protein E1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | NPC |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16019900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16039900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Epididymal secretory protein E1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NPC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VHFKDCGSAV GVIKELNVNP CPAQPCKLHK GQSYSVNVTF TSNIPSQSSK AVVHGIVLGV AVPFPIPEAD GCKSGINCPI QKDKTYSYLN KLPVKNEYPS IKLVVQWMLL GDNNQHLFCW EIPVQIEG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |