Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Epididymal secretory protein E1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Epididymal secretory protein E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7631-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Epididymal secretory protein E1 Protein
Research Use Only
NPC
Recombinant Protein
E. coli
VHFKDCGSAV GVIKELNVNP CPAQPCKLHK GQSYSVNVTF TSNIPSQSSK AVVHGIVLGV AVPFPIPEAD GCKSGINCPI QKDKTYSYLN KLPVKNEYPS IKLVVQWMLL GDNNQHLFCW EIPVQIEG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol