Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 ST3 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 ST3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 7560.00€
Especificaciones
Nombre | Dengue NS1 ST3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Dengue Virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917908
|
enQuireBio™
QP11646-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997898
|
enQuireBio™
QP11646-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15907908
|
enQuireBio™
QP11646-1mg |
1 mg |
7560.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Dengue NS1 ST3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
Dengue NS1 ST3 protein solution (1 mg/ml) in 1xPBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, Aprotinin and Pepstatin A. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 ST3 Protein